Läs mer
L-Azetidin-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30337127
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337127 100 mg
1 options
Produktkod. 30337127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA812500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Azetidine-2-carboxylic Acid
CAS 2133-34-8
Molekylformel C4 H7 N O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCN1
IUPAC-namn (2S)-azetidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 101.1
Formel vikt 101.0477