Läs mer
L-b-Imidazole Lactic Acid Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-b-Imidazolelactic Acid, Monohydrate |
| CAS | 220919-94-8 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 O3 . H2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m0./s1 |
| LEDER | O.O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-hydroxy-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vikt | 174.0641 |