Läs mer
L-Beta-Homolysine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-beta-Homolysine Dihydrochloride |
| CAS | 290835-83-5 |
| Molekylformel | C7H16N2O2 .2HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3S)-3,7-Diamino-Heptanoic Acid Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| LEDER | C(CCN)C[C@@H](CC(=O)O)N.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | (S)-3,7-diaminoheptanoic acid dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.13 |
| Formel vikt | 232.07 |