Läs mer
L-beta-Proline, 98+%
Produktkod. 15464288
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464288 250 mg 250mg
15454288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57895.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Det är en agrokemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en agrokemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72580-53-1
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD06738463
InChI-nyckel JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
IUPAC-namn (3S)-pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER C1CNCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-beta-Proline
Smältpunkt 185 °C till 191 °C
Beilstein 3537293
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 115.13
Optisk rotation +18° (c=2 i vatten)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.