Läs mer
L(-)-Borneol, 97%
Produktkod. 10215640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215640 100 g Plastflaska 100g
10023383 25 g Plastflaska 25g
10184410 500 g Plastflaska 500g
15189203 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10215640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160651000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-45-9
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI-nyckel DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
IUPAC-namn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Borneol
Namnnotering 98%
Smältpunkt 204°C to 208°C
Färg Vitt till gult
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,72
Merck Index 15,134
Specifik rotation -36.2
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Borneol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.