Läs mer
L-(-)-Borneol, 98,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407781 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11407781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215051380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1530.65 SEK / 100g
    Save 79.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Borneol
CAS 464-45-9
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.98
Molekylformel C10H18O
MDL-nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Kvantitet 100 g
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
InChI-nyckel DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC-namn (1S,2R,4R)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Formel vikt 154.3
Fysisk form Kristallint pulver