Läs mer
L-Bornyl acetate, 95%
Produktkod. 10060570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10060570 100 g 100g
10254080 5 g 5g
10599800 500 g 500g
10217313 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10060570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106551000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5655-61-8
Molekylformel C12H20O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
InChI-nyckel KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonym bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
IUPAC-namn [(lR,3S)-4,7,7-trimetyl-3-bicyklo[2.2.1]heptanyl]acetat
LEDER CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Bornyl acetate
Namnnotering 95%
Färg Färglös
Densitet 0.9875g/mL, 0.9875
Kokpunkt 223°C to 224°C
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4620 to 1.465
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,82
Merck Index 15,1341
Specifik rotation -38
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Formel vikt 196.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.