Läs mer
L-(-)-Bornyl acetate, 95%
Produktkod. 11496106
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496106 100 g 100g
11486106 25 g 25g
11406116 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22957.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5655-61-8
Molekylformel C12H20O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
InChI-nyckel KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonym bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
LEDER CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Bornyl acetate
Densitet 0.98
Kokpunkt 223°C to 224°C
Flampunkt 84°C (184°F)
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 100 g
Beilstein 2502036
Merck Index 14,1339
IUPAC-namn [(lR,3S)-4,7,7-trimetyl-3-bicyklo[2.2.1]heptanyl]acetat
Formel vikt 196.29
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.