Läs mer
MP Biomedicals™ L-buljongagar, stora kapslar
Produktkod. 11393209 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Mängd: 1 kg
Produktkod.
11393209 Mängd: 1 kg
1 options
Produktkod. 11393209 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113001236
Kulturmedier som används för tillväxt av bakterier.
  • Innehåller vanligtvis 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter, och variera i salt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av buljong L-buljong
Medietyp Bakteriella medier
Produkttyp Agar
För användning med (applikation) Bakteriecellodling, genuttryck; mikrobiologisk analys; transfektion och proteinuttryck
Kvantitet 1 kg
Endast för forskning.