Läs mer
L-butionin-(S,R)-sulfoximin, 99 %
Produktkod. p-4112257 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10512831 1 g Glasflaska 1g
10146873 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10512831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 235520010
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 83730-53-4 | C8H18N2O3S | 222,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83730-53-4
Molekylformel C8H18N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00067000
InChI-nyckel KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Synonym l-buthionine-sulfoximine, l-buthionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, l-buthionine-s,r-sulfoximine, l-buthionine s,r-sulfoximine, l-bso, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl-, 2s, l-buthionine sr-sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, l, l-buthionine-s,r-sulphoximine
PubChem CID 119565
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansyra
LEDER CCCCS(=N)(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Buthionine-(S, R)-sulfoximine
Smältpunkt 234,0 °C till 235,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOOCCH(NH2)CH2CH2S(O)(=NH)(CH2)3CH3
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +33.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 222.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.