Läs mer
L-butionin-(S,R)-sulfoximin, TRC
Produktkod. 30135035
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135035 1 g
30005992 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6902701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83730-53-4
Molekylformel C8 H18 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 222.31
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansyra
LEDER CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
Formel vikt 222.1038
Procent renhet >95%