Läs mer
Tocris Bioscience™ L-Buthionine sulfoximine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18796786
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18796786 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18796786 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6954/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 SEK
    1724.10 SEK / 100mg
    Save 100.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Irreversible γ-glutamylcysteine synthetase (γ-GCS) inhibitor; induces ferroptosis
L-Buthionine sulfoximine is an irreversible γ-glutamylcysteine synthetase (γ-GCS) inhibitor; depletes glutathione levels by inhibiting synthesis. Induces ferroptosis in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-Amino-4-(S-butylsulfonimidoyl)butanoic acid
CAS 83730-53-4
Kvantitet 100 mg
Löslighet Soluble to 100 mM in water and to 100 mM in DMSO
Molekylformel C8H18N2O3S
Formel vikt 222.3
Produkttyp Inhibitor
Renhet 98%