Läs mer
L(-)-Camphorsulfonic acid, 98%
Produktkod. 13468488 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13468488 500 g Glasflaska 500g
10477192 5 g Glasflaska 5g
10207600 25 g Glasflaska 25g
10561544 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13468488 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263645000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35963-20-3
Molekylformel C10H16O4S
Molekylvikt (g/mol) 232.29
MDL-nummer MFCD00150753,MFCD00064158
InChI-nyckel MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Synonym l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
LEDER CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Camphorsulfonic acid
Smältpunkt 198,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 11,316
Fieser 16,58
Specifik rotation − 22.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid and ethyl,acetate,practically insoluble in ether,soluble in chloroform and alcohol
IUPAC-namn [(lR)-7,7-dimetyl-2-oxobicyklo[2.2.1]heptan-1-yl]metansulfonsyra
Formel vikt 232.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Camphorsulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.