Läs mer
L-Canavanine sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
L-Canavanine sulfate is a selective inhibitor of inducible NO synthase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Canavanine sulfate |
| CAS | 2219-31-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H14N4O7S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (364.63 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O.O=S(O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.25 |
| Formel vikt | 274.25 |
| Visa mer |