Läs mer
L-karnitin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311397
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311397 1 ml
1 options
Produktkod. 30311397 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11045500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Carnitine
CAS 541-15-1
Analyt- eller komponentnamn L-Carnitine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H15 N O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
LEDER C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC-namn (3R)-3-hydroxy-4-(trimetylazaniumyl)butanoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 161.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 161,1052 g/mol