Läs mer
L-Karnitin, 98+%
Produktkod. 11468247
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468247 50 g 50g
11458247 10 g 10g
11478247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17618.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.90 SEK
    3626.65 SEK / 50g
    Save 754.25 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161,201 g/mol
L-karnitin används ofta som ett näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Det används som livsmedelstillsats. Det fungerar som ett cyanidmotgift. Det används också för att vända och förebygga hypertyreosymtom. Det är ett vitaminliknande näringsämne, som spelar en viktig roll i människans ämnesomsättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
L-karnitin används ofta som ett näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Det används som livsmedelstillsats. Det fungerar som ett cyanidmotgift. Det används också för att vända och förebygga hypertyreosymtom. Det är ett vitaminliknande näringsämne, som spelar en viktig roll i människans ämnesomsättning.
Löslighet Löslig i
vatten, pyridin, dimetylsulfoxid, metanol och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-15-1
Molekylformel C7H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 161.201
MDL-nummer MFCD00038747
InChI-nyckel PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC-namn (3R)-3-hydroxi-4-(trimetylazaniumyl)butanoat
LEDER C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Carnitine
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 4292315
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1849
Löslighetsinformation Löslig i vatten, pyridin, dimetylsulfoxid, metanol och etanol.
Formel vikt 161.2
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.