Läs mer
L(-)-Carnitin, 99+%
Produktkod. 10752875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752875 50 g Glasflaska 50g
10340694 1 g Glasflaska 1g
10093110 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10752875 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241040500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-15-1 | C7H15NR3 | 161,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-15-1
Molekylformel C7H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 161.2
MDL-nummer MFCD00038747
InChI-nyckel PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC-namn (3R)-3-hydroxi-4-(trimetylazaniumyl)butanoat
LEDER C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Carnitine
Smältpunkt 208 °C till 212 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Kvantitet 50 g
Beilstein 04, IV, 3185
Merck Index 15, 1849
Specifikt rotationsförhållande −31,00 (20,00 °C c=10,H2O)
Specifik rotation -31
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 161.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Carnitine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.