Läs mer
L-Carnitine-d3 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 350818-62-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 D3 H13 N O3 . Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, chloride, (2R)- (9CI), (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium chloride, (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride, (R)-Carnitine-d3 hydrochloride, Levocarnitine-d3 chloride, l-Carnitine-d3 chloride, l-Carnitine-d hydrochloride, Levocarnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.678 |
| Visa mer |