Läs mer
L-Carnitine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Carnitine trimethyl-d9 |
| CAS | 126827-79-0 |
| Molekylformel | C7 D9 H7 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, inner salt, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, inner salt, (R)- (ZCI), (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-d9, L-Carnitine-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/p+1/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[N+](C[C@H](O)CC(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-hydroxy-propyl]-tris(trideuteriomethyl)ammonium |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.26 |
| Formel vikt | 171.169 |