Läs mer
L(-)-karnitinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15215988 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15215988 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15215988 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 230280250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6645-46-1 | C7H16ClNO3 | 197.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Carnitine hydrochloride
CAS 6645-46-1
Smältpunkt 142.0°C
Förlust vid torkning 5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C7H16ClNO3
Linjär formel HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
MDL-nummer MFCD00066100
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,1849
Specifikt rotationsförhållande −22.00 (20.00°C c=1, H2O)
Specifik rotation -22
Synonym r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol, slightly soluble in cold ethanol, practically insoluble in acetone and ether
InChI-nyckel JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
IUPAC-namn [(2R)-3-karboxi-2-hydroxipropyl]-trimetylazaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.66
PubChem CID 656657
Formel vikt 197.66
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Carnitine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.