Läs mer
L-karnitinhydroklorid, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470862 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470862 1 g 1g
11480862 5 g 5g
11490862 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470862 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219503101
Kemiska identifierare
CAS 6645-46-1
Molekylformel C7H16ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 197.66
MDL-nummer MFCD00066100
InChI-nyckel JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Synonym r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 656657
IUPAC-namn [(2R)-3-karboxi-2-hydroxipropyl]trimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-carnitine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.7
Procent renhet 0.99
Fysisk form Kristallint pulver