Läs mer
L-Carnitine Orotate, TRC
Produktkod. 30356593
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356593 100 mg
30358995 500 mg
30353569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30356593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC184170100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160468-17-7
Molekylformel C12H17N3O6
Molekylvikt (g/mol) 299.28
Synonym (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Salt, (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Ion, (R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Ion, (R)- 3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid
IUPAC-namn [(2R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]-trimethylazanium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
LEDER C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O.[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Carnitine Orotate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.C5H4N2O4/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t6-;/m1./s1
Formel vikt 317.1223