missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
l-Carnitine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 541-15-1 |
| Smältpunkt | 190°C to 195°C (Decomposes) |
| Densitet | 0.64 g/cm3 |
| MDL-nummer | MFCD00038747 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | L-Carnitine, Vitamin B, L-Carnitine |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?