Läs mer
MedChemExpress L-Carnosine
Produktkod. 16499366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499366 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16499366 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW013494
 Begränsad artikel
MedChemExpress L-Carnosine is a dipeptide of the amino acids beta-alanine and histidine and has the potential to suppress many of the biochemical changes that accompany aging.
Specifikationer
Renhet 98.0%
CAS 305-84-0
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 226.23 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 83.33 mg/mL (368.34 mM∣Need ultrasonic)