Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-karnosin, 98 %
Produktkod. 10311753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311753 1 g Glasflaska 1g
10348440 5 g Glasflaska 5g
10697684 25 g Glasflaska 25g
10239703 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10311753 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 208170010
 Begränsad artikel
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 305-84-0
Molekylformel C9H14N4O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00005207
InChI-nyckel CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
IUPAC-namn (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
LEDER C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Carnosine
Smältpunkt 253,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 25, 516
Merck Index 15, 1851
Specifikt rotationsförhållande +20,90° (20 °C c=1,5,H2O)
Specifik rotation +20.90
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.