Läs mer
L(-)-Carvone, 99 %
Produktkod. 10041810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10041810 500 g Glasflaska 500g
10307620 5 g Glasflaska 5g
10498120 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10041810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154595000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6485-40-1
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00001578
InChI-nyckel ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Synonym --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
PubChem CID 439570
ChEBI CHEBI:15400
IUPAC-namn (5R)-2-metyl-5-prop-l-en-2-ylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Specifications
Kemiskt namn eller material L(-)-Carvone
Namnnotering 99+%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9580g/mL, 0.958
Kokpunkt 227,0 °C till 230,0 °C
Flampunkt 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4950 till 1,5020
Kvantitet 500 g
Beilstein 07, 157
Merck Index 14, 1874
Specifik rotation −57.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, kloroform, propylenglykol och mineraloljor, olösliga i glycerol
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(-)-Carvone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.