Läs mer
Tocris Bioscience™ L-CCG-l
Beskrivning
Potent group II metabotropic glutamate receptor agonist. More active than glutamate or (±)-trans-ACPD (Cat. No. 0187).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-CCG-l |
| CAS | 117857-93-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C6H9NO4 |
| Formel vikt | 159.14 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.141 |