Läs mer
L-Chicoric Acid, MedChemExpress
Produktkod. 16498988
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16498988 10 mg
1 options
Produktkod. 16498988 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0457A
MedChemExpress L-Chicoric Acid ((-)-Chicoric acid) is a dicaffeoyltartaric acid and a potent, selective and reversible HIV-1 integrase inhibitor with an IC50 of ∼100 nM. L-Chicoric Acid inhibits HIV-1 replication in tissue culture.
L-Chicoric Acid ((-)-Chicoric acid) is a dicaffeoyltartaric acid and a potent, selective and reversible HIV-1 integrase inhibitor with an IC50 of ∼100 nM. L-Chicoric Acid inhibits HIV-1 replication in tissue culture.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Chicoric Acid
CAS 70831-56-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18O12
Kvantitet 10 mg
Synonym (-)-Chicoric acid trans-Caffeoyltartaric acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (210.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[Rotation(-)]
Molekylvikt (g/mol) 474.37
Formel vikt 474.37
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.