Läs mer
L-citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450913
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11450913
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13316.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
L-Citrulline, används som en viktig mellanprodukt i biosyntesen av kväveoxid från L-arginin. Det används också som näringsdryck och biokemiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Citrulline, används som en viktig mellanprodukt i biosyntesen av kväveoxid från L-arginin. Det används också som näringsdryck och biokemiskt reagens.
Löslighet Det är lösligt i vatten
.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-75-8
Molekylformel C6H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00064397
InChI-nyckel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentansyra
LEDER NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Citrulline
Smältpunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 6055157
Merck Index 14,2331
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Optisk rotation +22° (c=2 in 1N HCl)
Formel vikt 175.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.