Läs mer
L-citrullin, 98 %
Produktkod. p-7021114
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440913 10 g 10g
11450913 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13316.09
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175,19 g/mol
L-Citrulline, används som en viktig mellanprodukt i biosyntesen av kväveoxid från L-arginin. Det används också som näringsdryck och biokemiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Citrulline, används som en viktig mellanprodukt i biosyntesen av kväveoxid från L-arginin. Det används också som näringsdryck och biokemiskt reagens.
Löslighet Det är lösligt i vatten
.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-75-8
Molekylformel C6H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00064397
InChI-nyckel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentansyra
LEDER NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Citrulline
Smältpunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 6055157
Merck Index 14,2331
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Optisk rotation +22° (c=2 in 1N HCl)
Formel vikt 175.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.