Läs mer
L-citrullin, 99,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493340 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493340 5 g 5g
11403350 25 g 25g
11413350 100 g 100g
11423350 500 g 500g
11433350 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11493340 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210139705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 5g
    Save 23.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 372-75-8
Molekylformel C6H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00064397
InChI-nyckel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
LEDER NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Citrulline
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.3%
IUPAC-namn 2-amino-5-(karbamoylamino)pentansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.19
Fysisk form Kristallint pulver