Läs mer
L(+)-Citrullin, 99 %
Produktkod. 10550181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10550181 25 g Glasflaska 25g
10004013 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110470250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-75-8
Molekylformel C6H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00064397
InChI-nyckel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentansyra
LEDER NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Citrulline
Smältpunkt 214°C
Färg Vitt
Tändningsrester 0.1% max.
Förlust vid torkning 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 2330
Specifik rotation + 25.5
Löslighetsinformation Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmittans 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 175.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.