Läs mer
L-Citrulline-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Citrulline-d7 |
| CAS | 2483831-24-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D7 H6 N3 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoic acid, N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-D7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D |
| LEDER | [2H]C([2H])(NC(=O)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.2289 |
| Visa mer |