Läs mer
L-Citrulline, MedChemExpress
Produktkod. 16402529
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402529 1 g
1 options
Produktkod. 16402529 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0391
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Citrulline
CAS 372-75-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13N3O3
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (285.40 mM)
LEDER N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 175.19
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism