Läs mer
L-Citrullin, TRC
Produktkod. 30136113
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136113 5 g
30009770 10 mg
30012235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5357005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-75-8
Molekylformel C6 H13 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 175.19
Synonym N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine, Ornithine, N5-carbamoyl-, L- (8CI), Cit, Citrulline, L-(+)-Citrulline, L-Citrulline, N5-Carbamoyl-L-ornithine, NSC 27425, Nδ-Carbamylornithine, α-Amino-δ-ureidovaleric acid, δ-Ureidonorvaline
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentansyra
LEDER N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Citrulline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Formel vikt 175.0957