Läs mer
L-Cycloserine, MedChemExpress
Produktkod. 16494547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494547 50 mg -
16478668 10 mg 10mg
16448626 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1122
MedChemExpress L-Cycloserine ((S)-4-Amino-3-isoxazolidone) irreversibly inhibits GABA pyridoxal 5′-phosphate-dependent aminitransferase in E.
L-Cycloserine ((S)-4-Amino-3-isoxazolidone) irreversibly inhibits GABA pyridoxal 5′-phosphate-dependent aminitransferase in E.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cycloserine
CAS 339-72-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H6N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym (S)-Cycloserine (S)-4-Amino-3-isoxazolidone
Löslighetsinformation H2O : 13.33 mg/mL (130.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (122.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NOC[C@@H]1N
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 102.09
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death