Läs mer
L-Cycloserine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cycloserine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 102.0429 |
| Frakt skick | Room Temperature |