Läs mer
L-(+)-Cystathionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cystathionine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 222.0674 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |