Läs mer
L-Cysteinsyra monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15216038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15216038 10 g 10g
15226038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15216038 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452840100
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23537-25-9
Molekylformel C3H6NO5S
Molekylvikt (g/mol) 168.14
MDL-nummer MFCD00149544
InChI-nyckel XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-M
Synonym l-cysteic acid monohydrate, unii-vn8x20t18r, cysteic acid monohydrate, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid hydrate, l-alanine, 3-sulfo-, monohydrate, cysteinesulfonic acid hydrate, h-cys o 2-oh.h2o, l-cysteic acid hydrate, l-cysteic acid monohydrate mi, alanine, 3-sulfo-, monohydrate, l
PubChem CID 12308854
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfopropansyra;hydrat
LEDER [NH3+][C@@H](CS([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteic acid monohydrate
Smältpunkt 253.0°C to 254.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min
Linjär formel HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Kvantitet 10 g
Specifikt rotationsförhållande + 8.00 (20.00°C c=5, H2O)
Specifik rotation + 8.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 187.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.