Läs mer
L-Cysteic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteic acid |
| CAS | 498-40-8 |
| Molekylformel | C3 H7 N O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cysteic acid, L-3-sulfo-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-sulfopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.16 |
| Formel vikt | 169.0045 |