missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Cysteine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine-15N |
| CAS | 204523-09-1 |
| Molekylformel | C3H715NO2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic-15N Acid, (R)-Cysteine-15N, 2-Amino-3-mercaptopropionic-15N Acid, Cystein, Cysteine-15N, Half-cystine-15N, L-(+)-Cysteine-15N, 3-Mercapto-L-alanine-15N, L-Cys-15N, Thioserine-15N, beta-Mercaptoalanine-15N, H-Cys-OH-15N; |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| LEDER | [15NH2][C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(15N)azanyl-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.15 |
| Formel vikt | 122.0168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?