Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, 99+%
Produktkod. 10397540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397540 25 g Plastflaska 25g
10543541 5 g Glasflaska 5g
10499470 100 g Plastflaska 100g
10679263 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10397540 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 173600250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
L-Cystein, CAS # 52-90-4, är en essentiell svavelhaltig aminosyra relaterad till cystin. Det spelar en viktig roll i proteinsyntesen. Det är en föregångare till glutation-antioxidantsystemet och järn-svavelkluster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-Cystein är en essentiell aminosyra och är en av byggstenarna som krävs för syntesen av proteiner
  • Denna förening deltar i glutation-antioxidantsystemet och järn-svavelkluster
Användningsområden
  • Det spelar en roll i produktionen av smakämnen såsom köttsmak som erhålls genom att reagera med sockerarter
  • Denna förening appliceras också på klyvningen av disulfidbindningar i keratin, huvudproteinet i naglar, hud och hår
  • I kemisk forskning används det som ett avgörande råmaterial vid tillverkning av N-acetyl-L-cystein, S-karboximetyl-L-cystein och L-cysteinbas
  • L-Cystein är en komponent i antioxidanten glutation och har visat sig vara involverad i metabolismen av essentiella biokemikalier som koenzym A, heparin och biotin
  • In vitro-studier visade att denna förening kan neutralisera aktiviteten av acetaminofen. På grund av sin antioxidantaktivitet kan denna förening dessutom skydda nervsystemet.
  • Denna förening kan också binda till flera metallkofaktorer i enzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.154
MDL-nummer MFCD00064306
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
Ammonium 1000 ppm max.
pH 4,5 till 6 (2,5 % vattenlösning)
Färg Vitt
Klor (Cl) 400 ppm max.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +8° till +9,5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 2N HCl)
Sulfat 300 ppm max.
Sulfaterad ask 0,1% max.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 121.15
Procent renhet ≥99,0 % (på torkat ämne)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.