Allmän beskrivning
- L-Cystein är en essentiell aminosyra och är en av byggstenarna som krävs för syntesen av proteiner
- Denna förening deltar i glutation-antioxidantsystemet och järn-svavelkluster
Användningsområden
- Det spelar en roll i produktionen av smakämnen såsom köttsmak som erhålls genom att reagera med sockerarter
- Denna förening appliceras också på klyvningen av disulfidbindningar i keratin, huvudproteinet i naglar, hud och hår
- I kemisk forskning används det som ett avgörande råmaterial vid tillverkning av N-acetyl-L-cystein, S-karboximetyl-L-cystein och L-cysteinbas
- L-Cystein är en komponent i antioxidanten glutation och har visat sig vara involverad i metabolismen av essentiella biokemikalier som koenzym A, heparin och biotin
- In vitro-studier visade att denna förening kan neutralisera aktiviteten av acetaminofen. På grund av sin antioxidantaktivitet kan denna förening dessutom skydda nervsystemet.
- Denna förening kan också binda till flera metallkofaktorer i enzymer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine |
| Ammonium | 1000ppm max. |
| pH | 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.) |
| Färg | Vitt |
| Klor (Cl) | 400ppm max. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10ppm max. |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98+% |
| Förlust vid torkning | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.