Läs mer
L-cystein, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463400 500 g 500g
11443400 25 g 25g
11453400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463400 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210144490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4825.00 SEK
    4591.94 SEK / 500g
    Save 233.06 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.154
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.5%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 121.16
Fysisk form Kristallint pulver