Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, cellkulturreagens
Descripción
Icke-animaliskt L-cystin används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. L-cystin används som ett cellodlingstillskott. l-cystein till media skyddar mot eller vänder onormal tillväxt& malign transformation hos åldrade kontroller. L-Cystein är en livsmedelstillsats som är tillåten för direkt tillsats till livsmedel för mänsklig konsumtion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-cystin från icke animaliskt ursprung används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. L-cystin används som ett cellodlingstillskott. l-cystein till media skyddar mot eller vänder onormal tillväxt& malign transformation hos åldrade kontroller. L-Cystein är en livsmedelstillsats som är tillåten för direkt tillsats till livsmedel för mänsklig konsumtion.
Löslighet Löslig i vatten (
10 mg/ml), 1 N HCl (50 mg/ml) och etanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från luft.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine |
| Smältpunkt | ∽220 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Beilstein | 1721408 |
| Merck Index | 14,2781 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (10 mg/ml), 1N HCl (50 mg/ml) och etanol. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 121.16 |
| Optisk rotation | +7,6° (c=5 i 5N HCl) |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Mostrar más |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.