Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, cellkulturreagens
Produktkod. 15455929
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455929 100 g 100g
15445929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455929 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63745.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Icke-animaliskt L-cystin används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. L-cystin används som ett cellodlingstillskott. l-cystein till media skyddar mot eller vänder onormal tillväxt& malign transformation hos åldrade kontroller. L-Cystein är en livsmedelstillsats som är tillåten för direkt tillsats till livsmedel för mänsklig konsumtion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-cystin från icke animaliskt ursprung används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. L-cystin används som ett cellodlingstillskott. l-cystein till media skyddar mot eller vänder onormal tillväxt& malign transformation hos åldrade kontroller. L-Cystein är en livsmedelstillsats som är tillåten för direkt tillsats till livsmedel för mänsklig konsumtion.
Löslighet Löslig i vatten (
10 mg/ml), 1 N HCl (50 mg/ml) och etanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.154
MDL-nummer MFCD00064306
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
Smältpunkt ∽220°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/ml),1N HCl (50mg/ml),and ethanol.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 121.16
Optisk rotation +7.6° (c=5 in 5N HCl)
Känslighet Air Sensitive
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.