missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Cysteine-D-penicillamine Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine-D-penicillamine Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c1-8(2,5(10)7(13)14)16-15-3-4(9)6(11)12/h4-5H,3,9-10H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t4-,5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 268.0551 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?