Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cystein etylesterhydroklorid 98 %
Produktkod. 10656102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10656102 25 g 25g
10060850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656102 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 111790250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-59-7
Molekylformel C5H12ClNO2S
MDL-nummer MFCD00012631
InChI-nyckel JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Synonym l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (40°C, 5 hrs) (vacuum, P2O5)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Kvantitet 25 g
Specifik rotation -9° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, 1M HCl)
LEDER CCOC(=O)C(CS)N.Cl
IUPAC-namn etyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydroklorid
Transmittans 98% min. (c=2.5, H20, 430nm) 1cm cell
Molekylvikt (g/mol) 185.666
Formel vikt 185.67
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.