Läs mer
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride, 98+%
Produktkod. 11301677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301677 25 g 25g
11311677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04692.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.666 g/mol
L-Cystein-etylesterhydroklorid används i stor utsträckning inom livsmedelstillsatser, kosmetika, farmaceutiska områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-Cystein etylester hydroklorid används i
stor utsträckning inom livsmedelstillsatser, kosmetika, farmaceutiska områden.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-59-7
Molekylformel C5H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.666
MDL-nummer MFCD00012631
InChI-nyckel JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Synonym l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
IUPAC-namn etyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C(CS)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 123°C to 125°C
Beilstein 3562600
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 185.67
Optisk rotation −12° (c=1 in 1N HCl)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.