Läs mer
L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 868-59-7 |
| Molekylformel | C5H11NO2S.HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cystanin, Ethyl L-cysteinate hydrochloride, Ethyl cysteinate hydrochloride, NSC 117387, NSC 519837 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CS |
| IUPAC-namn | ethyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.67 |
| Formel vikt | 185.0277 |